2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2568-1G C2568-5G
TCIAC2568-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC2568-1G TCIAC2568-5G
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00042224
Numéro CAS: 81565-18-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité