3-(2-Chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2716-5G C2716-25G
TCIAC2716-5GEA 77 EUR InStock
TCIAC2716-5G TCIAC2716-25G
3-(2-Chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2-Chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O
MW: 222,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD03085747
Numéro CAS: 41078-70-0
EINECS: 255-207-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité