Cyclic pifithrin-ɑ-hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole hydrobromide, 2-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-b]benzothiazole Hydrobromide
C2826-20MG C2826-100MG
TCIAC2826-20MGEA 266 EUR InStock
TCIAC2826-20MG TCIAC2826-100MG
Cyclic pifithrin-ɑ-hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Cyclic pifithrin-alpha-hydrobromide
Formule: C₁₆H₁₆N₂S
MW: 349,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683960
Numéro CAS: 511296-88-1
Merck Index: 14,07421
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité