(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-1,1-dioxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine 1,1-dioxide
C2832-1G C2832-5G
TCIAC2832-1GEA 117 EUR InStock
TCIAC2832-1G TCIAC2832-5G
(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-1,1-dioxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-1,1-dioxide
Formule: C₆H₆ClNO₃S₂
MW: 239,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033311
Numéro CAS: 160982-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité