N-Carbobenzoxy-D-leucine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-D-Leu-OH, N-Cbz-D-leucine
C2839-5G C2839-25G
TCIAC2839-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC2839-5G TCIAC2839-25G
N-Carbobenzoxy-D-leucine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-D-leucine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066068
Numéro CAS: 28862-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +18.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité