1-(4-Chlorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
C2912-5G C2912-25G
TCIAC2912-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC2912-5G TCIAC2912-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Chlorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃ClO₂
MW: 224,6834 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001373
Numéro CAS: 80789-69-1
EINECS: 279-552-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité