(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2913-1G C2913-5G
TCIAC2913-1GEA 117 EUR InStock
TCIAC2913-1G TCIAC2913-5G
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Formule: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192280
Numéro CAS: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité