Costunolide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3aS,6E,10E,11aR)-6,10-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,11a-hexahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one
C2921-25MG C2921-100MG
TCIAC2921-25MGEA 137 EUR InStock
TCIAC2921-25MG TCIAC2921-100MG
Costunolide ≥95.0% (par HPLC)
Costunolide
Formule: C₁₅H₂₀O₂
MW: 232,32 g/mol
Point de fusion: 106°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210262
Numéro CAS: 553-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +115 to +120 deg (C=0.2, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité