2-Chloro-5-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
C2947-5G C2947-25G
TCIAC2947-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2947-5G TCIAC2947-25G
2-Chloro-5-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00019995
Numéro CAS: 40889-91-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité