3-Chlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
C2955-5G C2955-25G
TCIAC2955-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2955-5G TCIAC2955-25G
3-Chlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00047957
Numéro CAS: 13078-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité