4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5-methoxy-3(2H)-pyridazinone
C2972-200MG C2972-1G
TCIAC2972-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAC2972-200MG TCIAC2972-1G
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD04971392
Numéro CAS: 63910-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité