3-Chloro-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3013-1G C3013-5G
TCIAC3013-1GEA 66 EUR InStock
TCIAC3013-1G TCIAC3013-5G
3-Chloro-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₂ClN₃
MW: 103,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128812
Numéro CAS: 6818-99-1
EINECS: 229-892-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité