Z-Pyr-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-1-Carbobenzoxy-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Cbz-L-pyroglutamic acid, (S)-1-Benzyloxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Z-Pyr-OH, N-Benzyloxycarbonyl-L-pyroglutamic acid, N-Carbobenzoxy-L-pyroglutamic acid, (S)-1-Cbz-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-((Benzyloxy)carbonyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
C3143-25G C3143-5G
TCIAC3143-25GEA 151 EUR InStock
TCIAC3143-25G TCIAC3143-5G
Z-Pyr-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Z-Pyr-OH
Formule: C₁₃H₁₃NO₅
MW: 263,249 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037352
Numéro CAS: 32159-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -37.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité