2-Chloro-5-fluoro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
C3144-1G C3144-5G
TCIAC3144-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC3144-1G TCIAC3144-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972725
Numéro CAS: 38186-84-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité