2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohept-2-enone
C3180-1G C3180-5G
TCIAC3180-1GEA 77 EUR InStock
TCIAC3180-1G TCIAC3180-5G
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (par GC)
2-Cyclohepten-1-one
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004157
Numéro CAS: 1121-66-0
EINECS: 214-334-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité