2-Chloro-6-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3186-5G C3186-25G
TCIAC3186-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC3186-5G TCIAC3186-25G
2-Chloro-6-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077483
Numéro CAS: 20885-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité