3-Chloro-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3192-5G C3192-25G
TCIAC3192-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC3192-5G TCIAC3192-25G
3-Chloro-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00018456
Numéro CAS: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité