Chlorobis[dicyclohexyl(phenyl)phosphino](o-tolyl)nickel(II)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Jamison Catalyst
C3325-100MG C3325-500MG
TCIAC3325-100MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAC3325-100MG TCIAC3325-500MG
Chlorobis[dicyclohexyl(phenyl)phosphino](o-tolyl)nickel(II)
Chlorobis[dicyclohexyl(phenyl)phosphino](o-tolyl)nickel(II)
Formule: C₄₃H₆₁ClNiP₂
MW: 734,05 g/mol
Point de fusion: 150°C
Numéro MDL: MFCD27978415
Numéro CAS: 1419179-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5ad3ad58f1ee1bbe2ab073f806ca5e76550701e&vid=e5ad3ad58f1ee1bbe2ab073f806ca5e76550701e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 67.00 to 74.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité