N-(4-Cyanophenyl)guanidine ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Cyanophenyl)guanidine
C3387-1G C3387-5G
TCIAC3387-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC3387-1G TCIAC3387-5G
N-(4-Cyanophenyl)guanidine ≥99.0% (par HPLC, azote total)
N-(4-Cyanophenyl)guanidine
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD16251323
Numéro CAS: 5637-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd31cb4a23453e3c38031d129e0728dfa614817f&vid=cd31cb4a23453e3c38031d129e0728dfa614817f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point (Decomposition) 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité