N-Carbobenzoxy-1,12-diaminododecane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Cbz-1,12-diaminododecane hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,12-diaminododecane hydrochloride, N-(12-Aminododecyl)carbamic acid Benzyl ester hydrochloride, Benzyl N-(12-Aminododecyl)carbamate hydrochloride
C3472-1G C3472-5G
TCIAC3472-1GEA 123 EUR InStock
TCIAC3472-1G TCIAC3472-5G
N-Carbobenzoxy-1,12-diaminododecane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxy-1,12-diaminododecane hydrochloride
Formule: C₂₀H₃₄N₂O₂·HCl
MW: 370,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD08272292
Numéro CAS: 1051420-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98c7bfdfaf8da51ec95555414d0bcb395b9ba708&vid=98c7bfdfaf8da51ec95555414d0bcb395b9ba708&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 173.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité