Columbianadin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[(8S)-2-oxo-8,9-dihydrofuro[2,3-h]chromen-8-yl]propan-2-yl (Z)-2-methylbut-2-enoate
C3479-100MG C3479-25MG
TCIAC3479-100MGEA 792 EUR InStock
TCIAC3479-100MG TCIAC3479-25MG
Columbianadin ≥98.0% (par HPLC)
Columbianadin
Formule: C₁₉H₂₀O₅
MW: 328,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD07781426
Numéro CAS: 5058-13-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 68.00 to 71.00 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité