3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
C3524-1G C3524-5G
TCIAC3524-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC3524-1G TCIAC3524-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00277482
Numéro CAS: 80194-68-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité