6-Chlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
C3526-1G C3526-5G
TCIAC3526-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC3526-1G TCIAC3526-5G
6-Chlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01646166
Numéro CAS: 18362-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité