Cyclohexylamine Hydroiodide ≥95.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexylammonium iodide
C3532-5G C3532-1G
TCIAC3532-5GEA 103 EUR InStock
TCIAC3532-5G TCIAC3532-1G
Cyclohexylamine Hydroiodide ≥95.0% (par azote total et analyse par titration)
Cyclohexylamine Hydroiodide
Formule: C₆H₁₃N·HI
MW: 227,09 g/mol
Point de fusion: 194°C
Numéro CAS: 45492-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité