N,N-Diméthyl-4-[(E)-2-phénylvinyl]aniline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0255-5G D0255-1G
TCIAD0255-5GEA 106 EUR InStock
TCIAD0255-5G TCIAD0255-1G
N,N-Diméthyl-4-[(E)-2-phénylvinyl]aniline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthyl-4-[(E)-2-phénylvinyl]aniline
Formule: C₁₆H₁₇N
MW: 223,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017151
Numéro CAS: 1145-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité