Copper(II) diethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyldithiocarbamic Acid Copper(II) Salt
D0487-25G D0487-5G
TCIAD0487-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD0487-25G TCIAD0487-5G
Copper(II) diethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) diethyldithiocarbamate
Formule: C₅H₁₁NS₂
MW: 360,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070506
Numéro CAS: 13681-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f7949b13cff0070d28ac0a7acd7496b169262f&vid=20f7949b13cff0070d28ac0a7acd7496b169262f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité