Diethyl chlorothiophosphate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: O,O'-Diethyl Phosphorothiochloridate, O,O'-Diethyl Phosphorochloridothioate, O,O'-Diethylthiophosphoryl Chloride
D0624-25G D0624-500G
TCIAD0624-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0624-25G TCIAD0624-500G
Diethyl chlorothiophosphate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Diethyl chlorothiophosphate
Formule: C₄H₁₀ClO₂PS
MW: 188,61 g/mol
Point d'ébullition: 51°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00009088
Numéro CAS: 2524-04-1
EINECS: 219-755-4
ONU: 2751
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité