N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine
D0812-500G D0812-25G
TCIAD0812-500GEA 163 EUR InStock
TCIAD0812-500G TCIAD0812-25G
N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine
Formule: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053487
Numéro CAS: 93-46-9
EINECS: 202-249-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité