Diphenylamine sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0875-25G D0875-500G
TCIAD0875-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD0875-25G TCIAD0875-500G
Diphenylamine sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diphenylamine sulphate
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 267,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042016
Numéro CAS: 587-84-8
EINECS: 209-605-6
Merck Index: 14,03317
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité