2,3-Dichlorotétrahydrofurane ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2,3-dichlorofuran
D0985-25G D0985-5G
TCIAD0985-25GEA 363 EUR InStock
TCIAD0985-25G TCIAD0985-5G
2,3-Dichlorotétrahydrofurane ≥90.0% (par GC)
2,3-Dichlorotétrahydrofurane
Formule: C₄H₆Cl₂O
MW: 140,99 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Numéro MDL: MFCD00059736
Numéro CAS: 3511-19-1
EINECS: 222-513-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité