1,4-Diphenyl-3-thiosemicarbazide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1026-25G D1026-5G
TCIAD1026-25GEA 216 EUR InStock
TCIAD1026-25G TCIAD1026-5G
1,4-Diphenyl-3-thiosemicarbazide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Diphenyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₁₃H₁₃N₃S
MW: 243,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022107
Numéro CAS: 1768-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 181.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité