1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
D1065-25G D1065-500G
TCIAD1065-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1065-25G TCIAD1065-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥95.0% (par GC)
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002861
Numéro CAS: 104-38-1
EINECS: 203-197-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité