Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diphenylformamidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1221-25G D1221-250G
TCIAD1221-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD1221-25G TCIAD1221-250G
N,N'-Diphenylformamidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Diphenylformamidine


Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003026
Numéro CAS: 622-15-1
EINECS: 210-720-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité