Bianthronyl ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 10,10'-Dihydrobianthrone, 10,10'-Dihydrodianthrone
D1389-1G D1389-5G
TCIAD1389-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD1389-1G TCIAD1389-5G
Bianthronyl ≥97.0% (par HPLC)
Bianthronyl
Formule: C₂₈H₁₈O₂
MW: 386,45 g/mol
Point de fusion: 272°C
Numéro MDL: MFCD00019128
Numéro CAS: 434-84-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité