1-(Dimethylethylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de silylation diméthyléthylique
Fournisseur: TCI
Attention
D1516-1G D1516-5G
TCIAD1516-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD1516-1G TCIAD1516-5G
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de silylation diméthyléthylique
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole
Formule: C₇H₁₄N₂Si
MW: 154,29 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00059723
Numéro CAS: 62365-34-8
EINECS: 263-525-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Estradiol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité