N,N-Diéthyl-β-alanine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-beta-alanine Hydrochloride
D1713-25G D1713-5G
TCIAD1713-25GEA 355 EUR InStock
TCIAD1713-25G TCIAD1713-5G
N,N-Diéthyl-β-alanine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diéthyl-β-alanine chlorhydrate
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 181,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012611
Numéro CAS: 15674-67-6
EINECS: 239-751-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité