4-(2,6-Diméthylphénoxy)phtalonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-(2',6'-dimethylphenoxy)benzene
D1983-1G D1983-5G
TCIAD1983-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD1983-1G TCIAD1983-5G
4-(2,6-Diméthylphénoxy)phtalonitrile ≥99.0% (par GC)
4-(2,6-Diméthylphénoxy)phtalonitrile
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
MW: 248,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059064
Numéro CAS: 221302-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité