cis-13-Docosenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Erucyl Alcohol, Cis-13-docosenol
D2174-1G D2174-5G
TCIAD2174-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD2174-1G TCIAD2174-5G
cis-13-Docosenol ≥98.0% (par GC)
cis-13-Docosenol
Formule: C₂₂H₄₄O
MW: 324,59 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00055936
Numéro CAS: 629-98-1
EINECS: 211-122-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 31.0 to 34.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité