5-(2,5-Dioxotétrahydro-3-furanyl)-3a,4,5,9b-tétrahydronaphto[1,2-c]furane-1,3-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-tetralin-1,2-dicarboxylic Anhydride
D2192-25G D2192-5G
TCIAD2192-25GEA 191 EUR InStock
TCIAD2192-25G TCIAD2192-5G
5-(2,5-Dioxotétrahydro-3-furanyl)-3a,4,5,9b-tétrahydronaphto[1,2-c]furane-1,3-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(2,5-Dioxotétrahydro-3-furanyl)-3a,4,5,9b-tétrahydronaphto[1,2-c]furane-1,3-dione
Formule: C₁₆H₁₂O₆
MW: 300,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00030105
Numéro CAS: 13912-65-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité