2,5-Dibromo-1,4-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-Dibromo-p-quinone
D2249-1G D2249-5G
TCIAD2249-1GEA 157 EUR InStock
TCIAD2249-1G TCIAD2249-5G
2,5-Dibromo-1,4-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-1,4-benzoquinone
Formule: C₆H₂Br₂O₂
MW: 265,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156859
Numéro CAS: 1633-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité