N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-((2,4-Dinitrophenyl)amino)hexanoic acid, Dnp-ε-Amino-N-Caproic Acid, DNP-X acid, N-Dnp-6-aminohexanoic Acid
D2254-1G D2254-100MG
TCIAD2254-1GEA 107 EUR InStock
TCIAD2254-1G TCIAD2254-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
MW: 297,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038470
Numéro CAS: 10466-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité