Dodecanedioic dihydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecanedioic Dihydrazide, Dodecanediohydrazide
D2342-25G D2342-500G
TCIAD2342-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD2342-25G TCIAD2342-500G
Dodecanedioic dihydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dodecanedioic dihydrazide
Formule: C₁₂H₂₆N₄O₂
MW: 258,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043619
Numéro CAS: 4080-98-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité