Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
D2424-25G D2424-5G
TCIAD2424-25GEA 319 EUR InStock
TCIAD2424-25G TCIAD2424-5G
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₈
MW: 357,32 g/mol
Point de fusion: 182°C
Numéro MDL: MFCD00010697
Numéro CAS: 23911-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité