1,1'-(4-Méthyl-1-pentène-2,4-diyl)dibenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2,4-diphenyl-1-pentene, (4-Methylpent-1-ene-2,4-diyl)dibenzene
D2497-25ML D2497-500ML D2497-100ML
TCIAD2497-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD2497-25ML TCIAD2497-500ML TCIAD2497-100ML
1,1'-(4-Méthyl-1-pentène-2,4-diyl)dibenzène ≥95.0% (par GC)
1,1'-(4-Méthyl-1-pentène-2,4-diyl)dibenzène
Formule: C₁₈H₂₀
MW: 236,36 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD00044027
Numéro CAS: 6362-80-7
EINECS: 228-846-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité