N,N-Diéthyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazényl]aniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4'-Pyridylazo)-N,N-diethylaniline
D2568-1G D2568-5G
TCIAD2568-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD2568-1G TCIAD2568-5G
N,N-Diéthyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazényl]aniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Diéthyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazényl]aniline
Formule: C₁₅H₁₈N₄
MW: 254,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631306
Numéro CAS: 89762-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité