4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Diphenyl)bis(4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane
D2711-25G D2711-5G
TCIAD2711-25GEA 203 EUR InStock
TCIAD2711-25G TCIAD2711-5G
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane
Formule: C₂₅H₂₀O₂
MW: 352,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045785
Numéro CAS: 1844-01-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité