5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2755-1G D2755-5G
TCIAD2755-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD2755-1G TCIAD2755-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219110
Numéro CAS: 4805-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité