4-Diethylamino-2-butyn-1-ol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2805-25ML D2805-5ML
TCIAD2805-25MLEA 418 EUR InStock
TCIAD2805-25ML TCIAD2805-5ML
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00671356
Numéro CAS: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité