3,5-Diméthyl-2-phénylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3228-1G D3228-5G
TCIAD3228-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD3228-1G TCIAD3228-5G
3,5-Diméthyl-2-phénylthiophène ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthyl-2-phénylthiophène
Formule: C₁₂H₁₂S
MW: 188,29 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 57021-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité