3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
D3616-5G D3616-25G
TCIAD3616-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3616-5G TCIAD3616-25G
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052270
Numéro CAS: 60481-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité